Få mere at vide
4-methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-7-carbaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10526894
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10526894 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10123364 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10526894 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC62004CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 921938-80-9
Molekylær formel C9H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 178.191
MDL nummer MFCD09817506
InChI nøgle CVHLHSUUCRUZHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carbaldehyde, 4-methyl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carbaldehyde, pubchem16127, 3,4-dihydro-7-formyl-4-methyl-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine, 4-methyl-2h,3h,4h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carbaldehyde, 4-methyl-2h,3h-pyridino 2,3-e 1,4-oxazine-7-carbaldehyde, 4-methyl-2,3-dihydropyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carbaldehyde, 4-methyl-2,3-dihydropyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxaldehyde, 2h-pyrido 3,2-b-1,4-oxazine-7-carboxaldehyde,3,4-dihydro-4-methyl, 3,4-dihydro-4-methyl-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxaldehyde
PubChem CID 24229647
IUPAC navn 4-methyl-2,3-dihydropyrido[3,2-b][1,4]oxazin-7-carbaldehyd
SMIL CN1CCOC2=C1N=CC(=C2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carbaldehyde
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 178.19
Procent renhed 95%