Få mere at vide
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzonitril, 98%
Artikelnummer. 15464557
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15464557 1 g 1g
15474557 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15464557 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31904.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 261952-05-0 | C9H6F3N | 185,15 g/mol
Det bruges som primær og sekundær reagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som primær og sekundær reagens.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 261952-05-0
Molekylær formel C9H6F3N
Molekylvægt (g/mol) 185.15
MDL nummer MFCD01631596
InChI nøgle WCZWEODOIUKVHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-trifluoromethyl benzonitrile, 4-methyl-2-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, 2-cyano-5-methylbenzotrifluoride, 2-trifluoromethyl-p-tolunitrile, 4-cyano-3-trifluoromethyl toluene, benzonitrile,4-methyl-2-trifluoromethyl
PubChem CID 2775597
IUPAC navn 4-methyl-2-(trifluormethyl)benzonitril
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)C#N)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Smeltepunkt 22°C to 28°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 185.15
Procent renhed 98%