Få mere at vide
4-methyl-2-(trifluormethyl)benzoesyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15445267
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15445267 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15445267 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32534.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 120985-64-0 | C9H7F3O2 | 204.15 g/mol
4-Methyl-2-(trifluormethyl)benzoesyre anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Methyl-2-(trifluormethyl)benzoesyre anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt forseglet co
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
CAS 120985-64-0
Molekylær formel C9H7F3O2
MDL nummer MFCD01631591
Mængde 1 g
Synonym 4-methyl-2-trifluoromethyl benzoic acid, 2-trifluoromethy-4-methybenzoic acid, 2-trifluoromethyl-4-methyl-benzoic acid, 4-methyl-2-trifluoromethyl-benzoic acid, 2-carboxy-5-methylbenzotrifluoride, 2-trifluoromethyl-p-toluic acid, 4-carboxy-3-trifluoromethyl toluene, 2-trifluoromethyl-4-methyl benzoic acid, 4-methyl-2-trifluoromethyl benzoicacid
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
InChI nøgle PHJOGJTZXVBKJO-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)C(O)=O)C(F)(F)F
IUPAC navn 4-methyl-2-(trifluormethyl)benzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 204.15
PubChem CID 2775591
Formel vægt 204.15
Procent renhed 98%