Få mere at vide
(4-methyl-2-phenyl-5-pyrimidinyl)methanol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10437422
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10437422 1 g 1g
10437232 250 mg 250mg
10220275 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10437422 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC20209DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 342405-27-0
Molekylær formel C12H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 200.241
MDL nummer MFCD02682074
InChI nøgle LXJHDOHHZSZIMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-phenylpyrimidin-5-yl methanol, 4-methyl-2-phenyl-5-pyrimidinyl methanol, 5-pyrimidinemethanol,4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenylpyrimidin-5-yl methan-1-ol
PubChem CID 2776512
IUPAC navn (4-methyl-2-phenylpyrimidin-5-yl)methanol
SMIL CC1=NC(=NC=C1CO)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Methyl-2-phenyl-5-pyrimidinyl)methanol
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 200.24
Procent renhed 95%