Få mere at vide
4-Methyl-2-pentenal, 95%
Artikelnummer. 10165510 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10165510 25 mL Glasflaske 25ml
10005513 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10165510 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 298350250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
CAS: 5362-56-1 | C6H10O | 98,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5362-56-1
Molekylær formel C6H10O
Molekylvægt (g/mol) 98.14
MDL nummer MFCD00800501
InChI nøgle RIWPMNBTULNXOH-ONEGZZNKSA-N
Synonym 4-methyl-2-pentenal, unii-sxg1guk91a, e-4-methyl-2-pentenal, sxg1guk91a, fema no. 3510, 2-pentenal, 4-methyl, 4-methylpent-2-enal, 4-methyl-2-penten-1-al, 2-pentenal, 4-methyl-, 2e, 2e-4-methylpent-2-enal
PubChem CID 5916154
IUPAC navn (E)-4-methylpent-2-enal
SMIL CC(C)C=CC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-2-pentenal
Surhed 15 mg KOH/g maks.
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8440g/mL
Kogepunkt 70,0 °C (75,0 mmHg)
Flammepunkt 32 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH(CH3)CH=CHCHO
Brydningsindeks 1,4360 til 1,4440
Mængde 25 mL
Specifik vægtfylde 0.844
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, propylenglycol, æterisk, olier
Formel vægt 98.14
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske