Få mere at vide
4-Methyl-2-oxovalerinsyre, 94%
Beskrivelse
Ii er et mellemprodukt i metabolismen af leucin og bruges også som smagsstoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
som smagsstoffer.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger Opbevares
på køl i tætlukkede beholdere. Holdes væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methyl-2-oxovaleric acid |
| Smeltepunkt | 8 °C til 10 °C |
| Tæthed | 1.055 |
| Kogepunkt | 82 °C til 83 °C |
| Lineær formel | (CH3)2CHCH2COCOOH |
| Brydningsindeks | 1.431 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3265 |
| Beilstein | 1701823 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Vis mere |