Få mere at vide
4-Methyl-2-nitrophenyl isothiocyanate, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11348435
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11348435 5 g 5g
11338435 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348435 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10438.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17614-74-3
Molekylær formel C8H6N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 194.208
MDL nummer MFCD00041248
InChI nøgle CUQUTWSUXWDJKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-nitrophenyl isothiocyanate, 4-methyl-2-nitrophenylisothiocyanate, benzene,1-isothiocyanato-4-methyl-2-nitro, 4-methyl-2-nitrobenzenisothiocyanate, acmc-1brfl, 4-methy-2-nitrophenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-methyl-2-nitro-benzene, #
PubChem CID 140258
IUPAC navn 1-isothiocyanato-4-methyl-2-nitrobenzene
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)N=C=S)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-2-nitrophenyl isothiocyanate
Smeltepunkt 62°C to 67°C
Lugt Irritating
Mængde 5 g
FN nummer UN2923
Beilstein 2969500
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 194.21
Procent renhed 95%