Få mere at vide
4-Methyl-2-nitroanisol, TRC
Artikelnummer. 30180287
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180287 5 g
30180134 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30180287 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM1138505G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 119-10-8
Molekylær formel C8 H9 N O3
Molekylvægt (g/mol) 167.16
Synonym Benzene, 1-methoxy-4-methyl-2-nitro-, Anisole, 4-methyl-2-nitro- (6CI,7CI,8CI), 1-Methoxy-4-methyl-2-nitrobenzene, 2-Nitro-4-methylanisole, 4-Methoxy-3-nitrotoluene, 4-Methyl-2-nitroanisole
IUPAC navn 1-methoxy-4-methyl-2-nitrobenzen
SMIL COc1ccc(C)cc1[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-2-nitroanisole
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H9NO3/c1-6-3-4-8(12-2)7(5-6)9(10)11/h3-5H,1-2H3
Formel vægt 167.0582