Få mere at vide
4-Methyl-2-nitroanilin, 98+%
Artikelnummer. 11450264
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11450264 100 g 100g
11460264 500 g 500g
11470264 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11450264 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13666.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 89-62-3 | C7H8N2O2 | 152,15 g/mol
4-Methyl-2-nitroanilin bruges som et rødt azofarvestof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Methyl-2-nitroanilin bruges som et rødt azofarvestof.
Opløselighed Opløseligt i vand (0,2 g
/L ved 20 C).°
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89-62-3
Molekylær formel C7H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 152.15
MDL nummer MFCD00007907
InChI nøgle DLURHXYXQYMPLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-p-toluidine, 4-amino-3-nitrotoluene, 3-nitro-4-toluidine, fast red gl, 3-nitro-4-aminotoluene, fast red gl base, benzenamine, 4-methyl-2-nitro, 2-nitro-4-methylaniline, 4-methyl-6-nitroaniline, mnpt
PubChem CID 6978
ChEBI CHEBI:66920
IUPAC navn 4-methyl-2-nitroanilin
SMIL CC1=CC=C(N)C(=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-2-nitroaniline
Smeltepunkt 115°C to 118°C
Tæthed 1.31
Kogepunkt 169°C (21 mmHg)
Flammepunkt 157°C (314°F)
Lugt Characteristic
Mængde 100 g
FN nummer UN2660
Beilstein 879506
Opløselighedsinformation Soluble in water (0.2g/L at 20°C).
Formel vægt 152.15
Procent renhed ≥98%