Få mere at vide
4-Methyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)thiazol-5-carboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30136912
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136912 1 g
30133983 500 mg
30009137 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136912 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB4860701G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 144059-86-9
Molekylær formel C12 H8 F3 N O2 S
Molekylvægt (g/mol) 287.26
Synonym 4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-thiazolecarboxylic Acid;
IUPAC navn 4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]thiazol-5-carboxylsyre
SMIL Cc1nc(sc1C(=O)O)c2ccc(cc2)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)thiazole-5-carboxylic acid
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C12H8F3NO2S/c1-6-9(11(17)18)19-10(16-6)7-2-4-8(5-3-7)12(13,14)15/h2-5H,1H3,(H,17,18)
Formel vægt 287.0228