Få mere at vide
4-methyl-2-(4-(trifluormethyl)phenyl)-1,3-thiazol-5-sulfonylchlorid, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10402593
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10402593 250 mg 250mg
10137362 1 g 1g
10275854 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10402593 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00860CB
Kemiske identifikatorer
CAS 568577-83-3
Molekylær formel C11H7ClF3NO2S2
Molekylvægt (g/mol) 341.747
MDL nummer MFCD04974054
InChI nøgle FIPBWMJINRBLKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazole-5-sulfonyl chloride, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazole-5-sulfonyl chloride
PubChem CID 2794632
IUPAC navn 4-methyl-2-[4-(trifluormethyl)phenyl]-1,3-thiazol-5-sulfonylchlorid
SMIL CC1=C(SC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1, 3-thiazole-5-sulfonyl chloride
CAS min % 90.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 341.76
Procent renhed 90%