Få mere at vide
4-methyl-2-[4-(trifluormethyl)phenyl]-1,3-thiazol-5-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10643233
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10643233 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10522473 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10643233 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB03027DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 144059-86-9
Molekylær formel C12H8F3NO2S
Molekylvægt (g/mol) 287.256
MDL nummer MFCD00068105
InChI nøgle DRFFZMPSUPHSJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-4-trifluoromethylphenyl thiazole-5-carboxylic acid, 2-4-trifluoromethyl phenyl-4-methylthiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl-phenyl-thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl, 5-thiazolecarboxylicacid, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl, maybridge1_008801
PubChem CID 2775663
IUPAC navn 4-methyl-2-[4-(trifluormethyl)phenyl]-1,3-thiazol-5-carboxylsyre
SMIL CC1=C(SC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 287.26
Procent renhed 97%