Få mere at vide
4-methyl-2-[4-(trifluormethyl)phenyl]-1,3-thiazol-5-carbaldehyd, 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10737115
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10737115 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10634713 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10737115 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00855DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 438577-61-8
Molekylær formel C12H8F3NOS
Molekylvægt (g/mol) 271.257
InChI nøgle TULJSSOBHAIERD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2782899
IUPAC navn 4-methyl-2-[4-(trifluormethyl)phenyl]-1,3-thiazol-5-carbaldehyd
SMIL CC1=C(SC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1, 3-thiazole-5-carbaldehyde
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Synonym 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, methyltrifluoromethylphenylthiazolecarbaldehyde, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl-phenyl-thiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-4-trifluoromethylphenyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazole-5-carboxaldehyde, 5-thiazolecarboxaldehyde, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl, 5-thiazolecarboxaldehyde,4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl
Formel vægt 271.26
Procent renhed 95%