Få mere at vide
{4-methyl-2-[4-(trifluormethyl)phenyl]-1,3-thiazol-5-yl}methanol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10629504
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10629504 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10629504 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00853DA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale {4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1, 3-thiazol-5-yl}methanol
CAS 317318-96-0
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C12H10F3NOS
MDL nummer MFCD03791170
Mængde 1 g
Synonym 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazol-5-yl methanol, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazol-5-yl methanol, 4-methyl-2-4-trifluoromethylphenyl thiazol-5-yl methanol, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl-phenyl-thiazol-5-yl-methanol, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl-phenyl thiazole-5-yl-methanol
InChI nøgle SEHCYQHVWYXBGI-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=C(SC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)CO
IUPAC navn [4-methyl-2-[4-(trifluormethyl)phenyl]-1,3-thiazol-5-yl]methanol
Molekylvægt (g/mol) 273.273
PubChem CID 2783005
Formel vægt 273.28
Procent renhed 95%