Få mere at vide
4-Methyl-1-nitrosopiperidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methyl-1-nitrosopiperidine |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12N2O/c1-6-2-4-8(7-9)5-3-6/h6H,2-5H2,1H3 |
| Formel vægt | 128.095 |