CAS RN 15104-03-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
4-Methyl-1-nitrosopiperidine, TRC
CAS: 15104-03-7 Molekylær formel: C6H12N2O Molekylvægt (g/mol): 128.17 Synonym: 1-Nitroso-4-pipecoline,4-Methyl-N-nitrosopiperidine IUPAC navn: 4-methyl-1-nitrosopiperidine SMIL: CC1CCN(CC1)N=O