Få mere at vide
4-Methyl-1-indanone, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11914861 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11914861 5 g 5g
11904861 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11914861 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 439410050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 24644-78-8
Molekylær formel C10H10O
Molekylvægt (g/mol) 146.19
InChI nøgle RUORWXQKVXTQJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-1-indanone, 4-methyl-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-4-methyl, 4-methylindan-1-one, 4-methyl-indanone, 4-methylindanone, methyl-1-indanone, 4-methylindan-1-on, pubchem8834, 4-methyl-indan-1-one
PubChem CID 4418431
IUPAC navn 4-methyl-2,3-dihydroinden-1-one
SMIL CC1=CC=CC2=C1CCC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-1-indanone
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 98°C to 100°C
Farve White to Yellow
Kogepunkt 144°C (13.0 Torr)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 5 g
Formel vægt 146.19
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder