Få mere at vide
4-Methoxystyrene, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 637-69-4 |
| Tæthed | 1.002 g/cm3 at 20°C |
| MDL nummer | MFCD00008619 |
| Mængde | 5 mL |
| Synonym | 4-Methoxystyrene, 4-Vinylanisole, 4-Methoxystyrene |
| Molekylvægt (g/mol) | 134.18 |
| Grad | Research |