Få mere at vide
4-Methoxystyrene, 98%, stab. with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Artikelnummer. 11446076
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11446076 100 g 100g
11426076 5 g 5g
11436076 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11446076 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22353.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 637-69-4 | C9H10O | 134.18 g/mol
4-Methoxystyren anvendes i den ferrichlorid-katalyserede tilsætning af aktiverede methylener til styrener. Det fungerer som en monomer i polymerisationsreaktioner. Yderligere anvendes det til at fremstille 1,1,2,2-tetracyano-3-(p-methoxyphenyl)cyclobutan ved at reagere med ethenetetracarbonitril.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-methoxystyren anvendes til jern(III)chlorid-katalyseret tilsætning af aktiverede methylener til styrener. Det fungerer som en monomer i polymerisationsreaktioner. Yderligere anvendes det til at fremstille 1,1,2,2-tetracyano-3-(p-methoxyphenyl)cyclobutan ved at reagere med ethenetetracarbonitril.
Opløselighed Lidt blandbar
med methanol.
Noter
Lysfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 637-69-4
Molekylær formel C9H10O
Molekylvægt (g/mol) 134.18
MDL nummer MFCD00008619
InChI nøgle UAJRSHJHFRVGMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxystyrene, 1-methoxy-4-vinylbenzene, p-methoxystyrene, 4-vinylanisole, benzene, 1-ethenyl-4-methoxy, p-vinylanisole, anisole, p-vinyl, unii-2ish8t4a6e, ccris 4381, 4-vinylanisol
PubChem CID 12507
IUPAC navn 1-ethenyl-4-methoxybenzen
SMIL COC1=CC=C(C=C)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxystyrene
Navn note stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Tæthed 1.002
Kogepunkt 204°C to 205°C
Flammepunkt 72°C (161°F)
Brydningsindeks 1.561
Mængde 100 g
Beilstein 1098935
Opløselighedsinformation Slightly miscible with methanol.
Formel vægt 134.18
Procent renhed 98%