Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methoxystyrene |
| Navn note | 96% |
| CAS min % | 95.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 1.0000g/mL |
| Kogepunkt | 204 °C til 205 °C |
| Flammepunkt | 76 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 95% min. (GC) |
| Vis mere |