Få mere at vide
4-methoxystyren, 96%, stabiliseret, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10531991 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10531991 5 g Glasflaske 5g
10675022 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10531991 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 161390050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 637-69-4 | C9H10O | 134.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 637-69-4
Molekylær formel C9H10O
Molekylvægt (g/mol) 134.18
MDL nummer MFCD00008619
InChI nøgle UAJRSHJHFRVGMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxystyrene, 1-methoxy-4-vinylbenzene, p-methoxystyrene, 4-vinylanisole, benzene, 1-ethenyl-4-methoxy, p-vinylanisole, anisole, p-vinyl, unii-2ish8t4a6e, ccris 4381, 4-vinylanisol
PubChem CID 12507
IUPAC navn 1-ethenyl-4-methoxybenzen
SMIL COC1=CC=C(C=C)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxystyrene
Navn note 96%
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0000g/mL
Kogepunkt 204°C to 205°C
Flammepunkt 76°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2C=CHC6H4OCH3
Brydningsindeks 1.5600 to 1.562
Mængde 5 g
Beilstein 06, 561
Specifik vægtfylde 1
Stabilisator 0.1% 4-tert-butylcatechol
Formel vægt 134.18
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske