Få mere at vide
4-methoxystilben, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463567
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11463567 5 g 5g
11473567 25 g 25g
11483567 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463567 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17328.06
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
CAS: 1142-15-0 | Molekylformel: C15H14O | Molekylvægt: 210,276 g/mol
Det bruges til at modificere den fotokemiske adfærd af organiske molekyler ved hjælp af cyclodextrin.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Det bruges til at modificere den fotokemiske adfærd af organiske molekyler ved hjælp af cyclodextrin.
Opløselighed
Sparsomt opløselig (0,061 g/L) (25 °C) i vand.
Bemærk
Opbevar den væk fra oxiderende midler. Hold beholderen tæt lukket og placer den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1142-15-0
Molekylær formel C15H14O
Molekylvægt (g/mol) 210.276
MDL nummer MFCD00017178
InChI nøgle XWYXLYCDZKRCAD-BQYQJAHWSA-N
Synonym p-methoxystilbene, 4-methoxystilbene, anisole, p-styryl, trans-4-methoxystilbene, e-4-methoxystilbene, 1-methoxy-4-e-2-phenylethenyl benzene, 1-p-methoxyphenyl-2-phenylethene, unii-5el148b7hg, benzene, 1-methoxy-4-2-phenylethenyl, 1-methoxy-4-e-styryl-benzene
PubChem CID 1245920
ChEBI CHEBI:35094
IUPAC navn 1-methoxy-4-[(E)-2-phenylethenyl]benzen
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C=CC2=CC=CC=C2
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxystilbene
Smeltepunkt 136 °C til 138 °C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Sparsomt opløseligt (0,061 g/L) (25 °C) i vand.
Formel vægt 210.27
Procent renhed 98%