Få mere at vide
4-Methoxypyridine, 98+%
Artikelnummer. 11375405
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11375405 5 g 5g
11385405 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11375405 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19625.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 620-08-6 | C6H7NO | 109.128 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 620-08-6
Molekylær formel C6H7NO
Molekylvægt (g/mol) 109.128
MDL nummer MFCD00674049
InChI nøgle XQABVLBGNWBWIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 4-methoxy, methyl pyridin-4-yl ether, 4-methoxy pyridine, .gamma.-methoxypyridine, 4-methoxypyridin, 4-methoxypyrdine, 4-methoxylpyridine, 4-methoxy-pyridine, 4-methoxypyridine, pubchem2585
PubChem CID 69278
IUPAC navn 4-methoxypyridin
SMIL COC1=CC=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxypyridine
Smeltepunkt 4°C
Tæthed 1.075
Kogepunkt 191°C
Flammepunkt 74°C (165°F)
Brydningsindeks 1.521
Mængde 5 g
Beilstein 108211
Formel vægt 109.13
Procent renhed ≥98%