Få mere at vide
4'-Methoxypropiophenon, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Methoxypropiophenone |
| Smeltepunkt | 27 °C til 29 °C |
| Tæthed | 1.07 |
| Kogepunkt | 273 °C til 275 °C |
| Flammepunkt | 62 °C (143 °F) |
| Brydningsindeks | 1.5465 |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 907733 |
| Synonym | 4'-methoxypropiophenone, p-methoxypropiophenone, 4-methoxypropiophenone, 1-4-methoxyphenyl propan-1-one, 1-propanone, 1-4-methoxyphenyl, propiophenone, 4'-methoxy, ethyl 4-methoxyphenyl ketone, 1-4-methoxyphenyl-1-propanone, 1-propanone,1-4-methoxyphenyl, 1-4-methoxy-phenyl-propan-1-one |
| Formel vægt | 164.2 |
| Vis mere |