Få mere at vide
4'-methoxypropiophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11417566
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11417566 25 g 25g
11427566 100 g 100g
11437566 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11417566 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14619.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 121-97-1 | C10H12O2 | 164.204 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-97-1
Molekylær formel C10H12O2
Molekylvægt (g/mol) 164.204
MDL nummer MFCD00009310
InChI nøgle ZJVAWPKTWVFKHG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 67144
IUPAC navn 1-(4-methoxyphenyl)propan-1-on
SMIL CCC(=O)C1=CC=C(C=C1)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Methoxypropiophenone
Smeltepunkt 27°C to 29°C
Tæthed 1.07
Kogepunkt 273°C to 275°C
Flammepunkt 62°C (143°F)
Brydningsindeks 1.5465
Mængde 25 g
Beilstein 907733
Synonym 4'-methoxypropiophenone, p-methoxypropiophenone, 4-methoxypropiophenone, 1-4-methoxyphenyl propan-1-one, 1-propanone, 1-4-methoxyphenyl, propiophenone, 4'-methoxy, ethyl 4-methoxyphenyl ketone, 1-4-methoxyphenyl-1-propanone, 1-propanone,1-4-methoxyphenyl, 1-4-methoxy-phenyl-propan-1-one
Formel vægt 164.2
Procent renhed 99%