Få mere at vide
4-Methoxyphenylhydrazin hydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 11362356
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11362356 5 g 5g
11372356 25 g 25g
11382356 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11362356 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06076.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 19501-58-7 | C7H11ClN2O | 174,628 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19501-58-7
Molekylær formel C7H11ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 174.628
MDL nummer MFCD00012945
InChI nøgle FQHCPFMTXFJZJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxyphenylhydrazine hydrochloride, 4-methoxyphenyl hydrazine hydrochloride, 4-anisylhydrazine hydrochloride, 4-methoxyphenylhydrazine hcl, p-methoxyphenylhydrazine hydrochloride, 4-methoxyphenylhydrazine.hcl, 1-4-methoxyphenyl hydrazine hydrochloride, p-anisylhydrazine hydrochloride, 4-hydrazinoanisole hydrochloride, hydrazine, 4-methoxyphenyl-, monohydrochloride
PubChem CID 2723904
IUPAC navn (4-methoxyphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMIL COC1=CC=C(C=C1)NN.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxyphenylhydrazine hydrochloride
Smeltepunkt ∽161°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 3566583
Formel vægt 174.63
Procent renhed 99%