Få mere at vide
4-Methoxyphenylhydrazin hydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 10275640 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10275640 10 g Glasflaske 10g
10321384 1 g Glasflaske 1g
10732591 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10275640 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 166490100
 Begrænset vare
På lager
CAS: 19501-58-7 | C7H10N2O·ClH | 174,63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19501-58-7
Molekylær formel C7H10N2O·ClH
Molekylvægt (g/mol) 174.63
MDL nummer MFCD00012945
InChI nøgle FQHCPFMTXFJZJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxyphenylhydrazine hydrochloride, 4-methoxyphenyl hydrazine hydrochloride, 4-anisylhydrazine hydrochloride, 4-methoxyphenylhydrazine hcl, p-methoxyphenylhydrazine hydrochloride, 4-methoxyphenylhydrazine.hcl, 1-4-methoxyphenyl hydrazine hydrochloride, p-anisylhydrazine hydrochloride, 4-hydrazinoanisole hydrochloride, hydrazine, 4-methoxyphenyl-, monohydrochloride
PubChem CID 2723904
IUPAC navn (4-methoxyphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMIL COC1=CC=C(C=C1)NN.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxyphenylhydrazine hydrochloride
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 153°C to 154°C
Farve Pink til lilla
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3OC6H4NHNH2·HCl
Mængde 10 g
Beilstein 15, 597
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 174.63
Procent renhed 98%
Fysisk form Powder, Crystals or Chunks