Få mere at vide
4-Methoxyphenylglyoxal hydrat, TRC
Artikelnummer. 30478197
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30478197 100 mg
30464711 500 mg
30472658 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30478197 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM220475100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxyphenylglyoxal Hydrate
CAS 16208-17-6
Molekylær formel C9 H10 O4
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H10O4/c1-13-7-4-2-6(3-5-7)8(10)9(11)12/h2-5,9,11-12H,1H3
SMIL COc1ccc(cc1)C(=O)C(O)O
IUPAC navn 2,2-dihydroxy-1-(4-methoxyphenyl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 182.1733
Formel vægt 182.0579