Få mere at vide
4-Methoxyphenylglyoxal hydrat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methoxyphenylglyoxal Hydrate |
| CAS | 16208-17-6 |
| Molekylær formel | C9 H10 O4 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O4/c1-13-7-4-2-6(3-5-7)8(10)9(11)12/h2-5,9,11-12H,1H3 |
| SMIL | COc1ccc(cc1)C(=O)C(O)O |
| IUPAC navn | 2,2-dihydroxy-1-(4-methoxyphenyl)ethanon |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.1733 |
| Formel vægt | 182.0579 |