Få mere at vide
4-Methoxyphenylglyoxal hydrat, 95%, tørvægtbaseret
Artikelnummer. 11399136
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11399136 1 g 1g
11309146 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399136 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20274.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 16208-17-6 | C9H10O4 | 182,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16208-17-6
Molekylær formel C9H10O4
Molekylvægt (g/mol) 182.18
MDL nummer MFCD00234534
InChI nøgle NLUFPYPVEHQAQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxyphenylglyoxal hydrate, 2-4-methoxyphenyl-2-oxoacetaldehyde hydrate, pubchem12129, acmc-20ai17, 4-methoxyphenyl glyoxal hydrate, p-methoxyphenylglyoxal monohydrate, 2-4-methoxyphenyl-2-oxoethanal, hydrate, ethanone,2,2-dihydroxy-1-4-methoxyphenyl, 4-methoxyphenyl oxo acetaldehyde-water 1/1, 2-4-methoxyphenyl-2-oxidanylidene-ethanal hydrate
PubChem CID 15556730
IUPAC navn 2-(4-methoxyphenyl)-2-oxoacetaldehyd;hydrat
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxyphenylglyoxal hydrate
Smeltepunkt 104 °C til 111 °C
Kogepunkt 145 °C til 147 °C (13 mmHg)
Assay Procent Noter (dry wt.)
Mængde 1 g
Beilstein 606701
Formel vægt 164.16 (Vandfri Blods)
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methoxyphenylglyoxal hydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Methoxyphenylglyoxal hydrate