Få mere at vide
4-Methoxyphenylglyoxalhydrat, 95 %, tørvægt. basis, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309146
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11309146
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L20274.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 16208-17-6 | C9H10O4 | 182.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16208-17-6
Molekylær formel C9H10O4
Molekylvægt (g/mol) 182.18
MDL nummer MFCD00234534
InChI nøgle NLUFPYPVEHQAQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxyphenylglyoxal hydrate, 2-4-methoxyphenyl-2-oxoacetaldehyde hydrate, pubchem12129, acmc-20ai17, 4-methoxyphenyl glyoxal hydrate, p-methoxyphenylglyoxal monohydrate, 2-4-methoxyphenyl-2-oxoethanal, hydrate, ethanone,2,2-dihydroxy-1-4-methoxyphenyl, 4-methoxyphenyl oxo acetaldehyde-water 1/1, 2-4-methoxyphenyl-2-oxidanylidene-ethanal hydrate
PubChem CID 15556730
IUPAC navn 2-(4-methoxyphenyl)-2-oxoacetaldehyd;hydrat
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxyphenylglyoxal hydrate
Smeltepunkt 104°C to 111°C
Kogepunkt 145°C to 147°C (13 mmHg)
Assay Procent Noter (dry wt.)
Mængde 5 g
Beilstein 606701
Formel vægt 164.16 (Anhydrous)
Procent renhed 95%