Få mere at vide
4-methoxyphenylacetonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11417337
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11417337 25 g 25g
11427337 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11417337 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15056.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 104-47-2 | C9H9NO | 147.177 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104-47-2
Molekylær formel C9H9NO
Molekylvægt (g/mol) 147.177
MDL nummer MFCD00001919
InChI nøgle PACGLQCRGWFBJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxyphenylacetonitrile, 2-4-methoxyphenyl acetonitrile, 4-methoxybenzyl cyanide, 4-methoxyphenyl acetonitrile, p-methoxyphenylacetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-methoxy, p-methoxybenzyl cyanide, anisylacetonitrile, 4-anisyl cyanide, p-methoxybenzeneacetonitrile
PubChem CID 66031
IUPAC navn 2-(4-methoxyphenyl)acetonitril
SMIL COC1=CC=C(C=C1)CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxyphenylacetonitrile
Smeltepunkt 8°C
Tæthed 1.085
Kogepunkt 285°C to 287°C
Flammepunkt 117°C (242°F)
Brydningsindeks 1.53
Mængde 25 g
FN nummer UN3276
Beilstein 509162
Formel vægt 147.18
Procent renhed 98%