Få mere at vide
4-Methoxyphenylacetic acid, 99%
Artikelnummer. 10785041 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10785041 100 g Plastflaske 100g
10347010 5 g Glasflaske 5g
10307060 250 g Plastflaske 250g
10424585 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10785041 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 126021000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 104-01-8 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104-01-8
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.18
MDL nummer MFCD00004345
InChI nøgle NRPFNQUDKRYCNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxyphenylacetic acid, homoanisic acid, 2-4-methoxyphenyl acetic acid, 4-methoxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 4-methoxy, 4-methoxyphenyl acetic acid, p-methoxyphenylacetic acid, 2-p-anisyl acetic acid, p-methoxyphenyl acetic acid
PubChem CID 7690
ChEBI CHEBI:55501
IUPAC navn 2-(4-methoxyphenyl)eddikesyre
SMIL COC1=CC=C(C=C1)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxyphenylacetic acid
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 84.0°C to 88.0°C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 140.0°C (3.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Lineær formel CH3OC6H4CH2CO2H
Mængde 100 g
Beilstein 10, 190
Opløselighedsinformation Solubility in water: 6g/L (20 c)
Formel vægt 166.18
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methoxyphenylacetic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.