Få mere at vide
4-Methoxyphenylacetic acid, 98+%
Artikelnummer. 11384699
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11384699 5 g 5g
11487007 100 g 100g
11497007 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11384699 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14399.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 104-01-8 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104-01-8
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.176
MDL nummer MFCD00004345
InChI nøgle NRPFNQUDKRYCNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxyphenylacetic acid, homoanisic acid, 2-4-methoxyphenyl acetic acid, 4-methoxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 4-methoxy, 4-methoxyphenyl acetic acid, p-methoxyphenylacetic acid, 2-p-anisyl acetic acid, p-methoxyphenyl acetic acid
PubChem CID 7690
ChEBI CHEBI:55501
IUPAC navn 2-(4-methoxyphenyl)eddikesyre
SMIL COC1=CC=C(C=C1)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxyphenylacetic acid
Smeltepunkt 84°C to 88°C
Kogepunkt 138°C to 140°C (3 mmHg)
Mængde 5 g
Beilstein 1101737
Formel vægt 166.18
Procent renhed ≥98%