Få mere at vide
4-Methoxyphenyl isothiocyanat, 98%
Artikelnummer. 11458236
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11458236 50 g 50g
11394699 2 g 2g
11448236 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11458236 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15331.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2284-20-0 | C8H7NOS | 165,21 g/mol
4-methoxyphenyl isothiocyanat er blevet anvendt i syntesen af 3-benzyl-2-(4-methoxyphenyl)-3H-[1,2,4]triazolo-[5,1-b]quinazolin-9-on og 2-{[4-amino-3-(4-methylphenyl)-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-1-yl]acetyl}-N-arylhydrazincarbothioamider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-methoxyphenyl isothiocyanat er blevet brugt i
syntesen af 3-benzyl-2-(4-methoxyphenyl)-3H-[1,2,4]triazolo-[5,1-b]quinazolin-9-on og 2-{[4-amino-3-(4-methylphenyl)-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-1-yl]acetyl}-N-arylhydrazincarbothioamider.
Opløselighed Det hydrolyseres
i vand.
Noter
Fugtfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler, alkoholer og aminer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2284-20-0
Molekylær formel C8H7NOS
Molekylvægt (g/mol) 165.21
MDL nummer MFCD00011676
InChI nøgle VRPQCVLBOZOYCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxyphenyl isothiocyanate, 4-methoxyphenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-methoxy-benzene, p-methoxyphenyl isothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-4-methoxy, isothiocyanic acid 4-methoxyphenyl ester, 4-methoxybenzenisothiocyanate, 4-isothiocyanatoanisole, acmc-1ccqx, p-methoxyphenylisothiocyanate
PubChem CID 75293
IUPAC navn 1-isothiocyanato-4-methoxybenzen
SMIL COC1=CC=C(C=C1)N=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxyphenyl isothiocyanate
Smeltepunkt 18°C to 20°C
Tæthed 1.196
Kogepunkt 279°C to 281°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.6489
Mængde 50 g
FN nummer UN2922
Beilstein 606967
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation It hydrolyzes in water.
Formel vægt 165.22
Procent renhed 98%