Få mere at vide
4-Methoxyphenyl isothiocyanat, 98%
Beskrivelse
4-methoxyphenyl isothiocyanat er blevet anvendt i syntesen af 3-benzyl-2-(4-methoxyphenyl)-3H-[1,2,4]triazolo-[5,1-b]quinazolin-9-on og 2-{[4-amino-3-(4-methylphenyl)-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-1-yl]acetyl}-N-arylhydrazincarbothioamider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
syntesen af 3-benzyl-2-(4-methoxyphenyl)-3H-[1,2,4]triazolo-[5,1-b]quinazolin-9-on og 2-{[4-amino-3-(4-methylphenyl)-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-1-yl]acetyl}-N-arylhydrazincarbothioamider.
Opløselighed Det hydrolyseres
i vand.
Noter
Fugtfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler, alkoholer og aminer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methoxyphenyl isothiocyanate |
| Smeltepunkt | 18 °C til 20 °C |
| Tæthed | 1.196 |
| Kogepunkt | 279 °C til 281 °C |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Lugt | Gennemtrængende |
| Brydningsindeks | 1.6489 |
| Mængde | 2 g |
| FN nummer | UN2922 |
| Beilstein | 606967 |
| Vis mere |