Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methoxyphenyl isothiocyanate |
| CAS min % | 97.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Lineær formel | CH3OC6H4NCS |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 165.22 |
| Procent renhed | 97% |