Få mere at vide
4-Methoxyphenyl isothiocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10529952 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10529952 10 g 10g
10577294 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10529952 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. TL00326EA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 2284-20-0
Molekylær formel C8H7NOS
Molekylvægt (g/mol) 165.21
MDL nummer MFCD00011676
InChI nøgle VRPQCVLBOZOYCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxyphenyl isothiocyanate, 4-methoxyphenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-methoxy-benzene, p-methoxyphenyl isothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-4-methoxy, isothiocyanic acid 4-methoxyphenyl ester, 4-methoxybenzenisothiocyanate, 4-isothiocyanatoanisole, acmc-1ccqx, p-methoxyphenylisothiocyanate
PubChem CID 75293
IUPAC navn 1-isothiocyanato-4-methoxybenzene
SMIL COC1=CC=C(C=C1)N=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxyphenyl isothiocyanate
CAS min % 97.0
Tæthed 1.1900g/mL
Analyseprocentområde 97%
Emballage Amber Glass Bottle
Lineær formel CH3OC6H4NCS
Mængde 10 g
Formel vægt 165.22
Procent renhed 97%