Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methoxyphenyl chloroformate |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 1.25g/mL |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | ClCOC6H4OCH3 |
| Brydningsindeks | 1,5220 til 1,5260 (20 °C, 589 nm) |
| Vis mere |