Få mere at vide
4-Methoxyphenyl chloroformate, 98%
Artikelnummer. 10321244 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 10321244
Brand: Thermo Scientific Acros 314570250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7693-41-6 | C8H7ClO3 | 186.591 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Koblingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7693-41-6
Molekylær formel C8H7ClO3
Molekylvægt (g/mol) 186.591
MDL nummer MFCD00013258
InChI nøgle CCFSGQKTSBIIHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxyphenyl chloroformate, carbonochloridic acid, 4-methoxyphenyl ester, 4-methoxyphenylchloroformate, chloroformic acid 4-methoxyphenyl ester, acmc-1bfyr, p-methoxyphenyl chloroformate, 4-methoxy-phenyl chloroformate, 4-methoxy phenyl chloroformate, 4-methoxyphenyl carbonochloridate
PubChem CID 82128
IUPAC navn (4-methoxyphenyl)carbonochloridat
SMIL COC1=CC=C(C=C1)OC(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxyphenyl chloroformate
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.25g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClCOC6H4OCH3
Brydningsindeks 1.5220 to 1.5260 (20°C, 589nm)
Mængde 25 g
FN nummer 3277
Formel vægt 186.59
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske