Få mere at vide
(4-Methoxyphenyl)acetonitril, 97%
Artikelnummer. 10343382 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10343382 5 g Glasflaske 5g
10317310 25 g Glasflaske 25g
10301574 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10343382 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 173760050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 104-47-2 | C9H9NO | 147,177 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104-47-2
MDL nummer MFCD00001919
InChI nøgle PACGLQCRGWFBJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxyphenylacetonitrile, 2-4-methoxyphenyl acetonitrile, 4-methoxybenzyl cyanide, 4-methoxyphenyl acetonitrile, p-methoxyphenylacetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-methoxy, p-methoxybenzyl cyanide, anisylacetonitrile, 4-anisyl cyanide, p-methoxybenzeneacetonitrile
PubChem CID 66031
IUPAC navn 2-(4-methoxyphenyl)acetonitril
SMIL COC1=CC=C(C=C1)CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Methoxyphenyl)acetonitrile
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 8,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0800g/mL
Kogepunkt 286,0 °C til 287,0 °C
Flammepunkt 117 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C9H9NO
Lineær formel CH3OC6H4CH2CN
Brydningsindeks 1.53
Mængde 5 g
Beilstein 10, 191
Specifik vægtfylde 1.08
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 10 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i ethylalkohol, ethylether, kloroform, blandet i isopropanol, acetone, toluen
Molekylvægt (g/mol) 147.18
Formel vægt 147.18
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (4-Methoxyphenyl)acetonitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P330-Skyl munden.