Få mere at vide
(4-methoxyphenyl)(4-piperidyl)methanonhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10263712
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10263712 250 mg 250mg
10160752 1 g 1g
10673445 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10263712 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SEW03999CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 25519-82-8
Molekylær formel C13H18ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 255.742
MDL nummer MFCD00114817
InChI nøgle BBDTWYQCXXFKDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-methoxybenzoyl piperidine hydrochloride, 4-methoxyphenyl 4-piperidyl methanone hydrochloride, 4-methoxyphenyl piperidin-4-yl methanone hydrochloride, methanone, 4-methoxyphenyl-4-piperidinyl-, hydrochloride, 4-4-methoxybenzoyl piperidine hcl, 4-4-methoxybenzoyl-piperidine hydrochloride, 4-methoxy-phenyl-piperidin-4-yl-methanone hydrochloride, ksc801q4b, 4-methoxyphenyl-4-piperidyl methanonehcl, 4-methoxyphenyl 4-piperidyl ketone, chloride
PubChem CID 2740587
IUPAC navn (4-methoxyphenyl)piperidin-4-ylmethanon;hydrochlorid
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C2CCNCC2.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Methoxyphenyl)(4-piperidyl)methanone hydrochloride
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 255.74
Procent renhed 97%