Få mere at vide
4-Methoxyphenoxyeddikesyre, 98%
Artikelnummer. 11487047
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11487047 10 g 10g
11497047 50 g 50g
11407057 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11487047 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14419.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1877-75-4 | C9H10O4 | 182,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1877-75-4
Molekylær formel C9H10O4
Molekylvægt (g/mol) 182.18
MDL nummer MFCD00014360
InChI nøgle BHFSBJHPPFJCOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxyphenoxyacetic acid, 2-4-methoxyphenoxy acetic acid, 4-methoxyphenoxy acetic acid, acetic acid, 4-methoxyphenoxy, p-methoxyphenoxyacetic acid, acetic acid, p-methoxyphenoxy, acetic acid, 2-4-methoxyphenoxy, p-methoxyphenoxy acetic acid, akos bb/0049, rarechem al bo 0321
PubChem CID 74649
IUPAC navn 2-(4-methoxyphenoxy)eddikesyre
SMIL COC1=CC=C(OCC(O)=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxyphenoxyacetic acid
Smeltepunkt 109°C to 113°C
Mængde 10 g
Beilstein 1874579
Formel vægt 182.18
Procent renhed 98%