Få mere at vide
4-(methoxymethyl)benzenboronsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15488368
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15488368 25 g 25g
15478368 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15488368 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61795.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 279262-11-2 | C8H11BO3 | 165.983 g/mol
4-(Methoxymethyl)benzenboronsyre anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-(Methoxymethyl)benzenboronsyre anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 279262-11-2
Molekylær formel C8H11BO3
Molekylvægt (g/mol) 165.983
MDL nummer MFCD03788426
InChI nøgle VTNVZXAYRMTKON-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxymethyl phenylboronic acid, 4-methoxymethyl phenyl boronic acid, 4-methoxymethylbenzeneboronic acid, 4-methoxymethylphenylboronic acid, 4-methoxymethyl benzeneboronic acid, acmc-1cr68, 4-methoxymethyl-phenylboronic acid, 4-methoxymethylphenyl boronic acid, 4-methoxymethyl-benzene boronic acid
PubChem CID 3723812
IUPAC navn [4-(methoxymethyl)phenyl]borsyre
SMIL B(C1=CC=C(C=C1)COC)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Methoxymethyl)benzeneboronic acid
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 165.99
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof