Få mere at vide
4-methoxyindol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369615
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11369615 1 g 1g
11389615 250 mg 250mg
11379615 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11369615 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19069.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 4837-90-5 | C9H9NO | 147.177 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4837-90-5
Molekylær formel C9H9NO
Molekylvægt (g/mol) 147.177
MDL nummer MFCD00009737
InChI nøgle LUNOXNMCFPFPMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxyindole, 1h-indole, 4-methoxy, 4-methoxylindole, 1h-indol-4-yl methyl ether, indole, 4-methoxy, 4-methoxy-indole, zlchem 710, pubchem7433, acmc-1aoxe
PubChem CID 138363
IUPAC navn 4-methoxy-1H-indol
SMIL COC1=CC=CC2=C1C=CN2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxyindole
Smeltepunkt 69 °C til 71 °C
Kogepunkt 181 °C til 183 °C (24 mmHg)
Mængde 1 g
Beilstein 122456
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 147.18
Procent renhed 99%