Få mere at vide
4-Methoxyindole, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10705971 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
500mg; Glass bottle
Artikelnummer.
10705971 500mg; Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 10705971 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 133905000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxyindole
Navn note 98%
CAS 4837-90-5
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Kogepunkt 181°C to 183°C (24.0mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C9H9NO
MDL nummer MFCD00009737
Mængde 500mg
Beilstein 21, II, 44
Synonym 4-methoxyindole, 1h-indole, 4-methoxy, 4-methoxylindole, 1h-indol-4-yl methyl ether, indole, 4-methoxy, 4-methoxy-indole, zlchem 710, pubchem7433, acmc-1aoxe
InChI nøgle LUNOXNMCFPFPMO-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=CC=CC2=C1C=CN2
IUPAC navn 4-methoxy-1H-indole
Molekylvægt (g/mol) 147.18
PubChem CID 138363
Formel vægt 147.18
Procent renhed 98%