Få mere at vide
4-Methoxyindol-2-carboxylsyre, 97+%
Artikelnummer. 15499087
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15499087 1 g 1g
15419097 250 mg 250mg
15409097 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15499087 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52392.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 103260-65-7 | C10H9NO3 | 191,186 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103260-65-7
Molekylær formel C10H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 191.186
MDL nummer MFCD02664458
InChI nøgle ZZAVIQXQBBOHBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxyindole-2-carboxylic acid, 4-methoxy-indole-2-carboxylic acid, 4-methoxyindole-2carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylicacid, 4-methoxy, 1h-indole-2-carboxylic acid, 4-methoxy, 4-methoxy-indole-2-carboxylicacid, pubchem9380, acmc-20aa7f, 4-methoxy-2-indolecarboxylic acid
PubChem CID 907248
IUPAC navn 4-methoxy-1H-indol-2-carboxylsyre
SMIL COC1=CC=CC2=C1C=C(N2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxyindole-2-carboxylic acid
Mængde 1 g
Formel vægt 191.19
Procent renhed ≥97%