missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4'-Methoxyflavonol, MedChemExpress

Artikelnummer. 16485386
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16485386 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16485386 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY111803
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress 4'-Methoxyflavonol is a synthesized flavone/flavonol with 1, 2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DPPC) bilayers.

4'-Methoxyflavonol is a synthesized flavone/flavonol with 1, 2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DPPC) bilayers.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4'-Methoxyflavonol
CAS 6889-78-7
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H12O4
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 6.4 mg/mL (23.86 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1C(O)=C(C2=CC=C(OC)C=C2)OC3=C1C=CC=C3
Molekylvægt (g/mol) 268.26
Formel vægt 268.26
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.