Få mere at vide
(4-Methoxycarbonylbenzyl)triphenylfosfoniumchlorid, 97 %
Artikelnummer. 11480337
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11480337 25 g 25g
11460337 1 g 1g
11470337 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480337 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21729.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
CAS: 1253-47-0 | C27H24ClO2P | 446,91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1253-47-0
Molekylær formel C27H24ClO2P
Molekylvægt (g/mol) 446.91
MDL nummer MFCD02683069
InChI nøgle NKKAHXNONUTMEY-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-methoxycarbonylbenzyl triphenylphosphonium chloride, 4-methoxycarbonyl-benzyltriphenylphosphoniumchloride, 4-methoxycarbonyl benzyl triphenylphosphonium chloride, 4-carbomethoxybenzyl triphenylphosphonium chloride, methyl 4-triphenylphosphino methyl benzoate, chloride, acmc-1btgg, 4-methoxycarbonyl-benzyltriphenylphosphonium chloride, methyl alpha triphenylphosphonio-p-toluate chloride, 4-methoxycarbonyl-benzyl-triphenyl-phosphonium chloride
PubChem CID 18001058
IUPAC navn (4-methoxycarbonylphenyl)methyl-triphenylphosphanium;chlorid
SMIL [Cl-].COC(=O)C1=CC=C(C[P+](C2=CC=CC=C2)(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Methoxycarbonylbenzyl)triphenylphosphonium chloride
Smeltepunkt 230 °C til 235 °C
Mængde 25 g
Følsomhed Hygroskopisk
Formel vægt 446.91
Procent renhed 97%