Få mere at vide
4-Methoxycarbonyl-2-nitrobenzenboronsyre, 97 %
Artikelnummer. 15449637
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15449637 5 g 5g
15439637 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15449637 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52863.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 85107-55-7 | C8H8BNO6 | 224,963 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85107-55-7
Molekylær formel C8H8BNO6
Molekylvægt (g/mol) 224.963
MDL nummer MFCD01632202
InChI nøgle SFEJGHJCGQNFQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxycarbonyl-2-nitrophenyl boronic acid, 4-methoxycarbonyl-2-nitrophenylboronic acid, 4-methoxycarbonyl-2-nitrobenzeneboronic acid, methyl 4-dihydroxyboranyl-3-nitrobenzoate, 2-nitro-4-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 4-methoxycarbonyl-2-nitro-phenyl boronic acid, methyl 4-borono-3-nitrobenzoate, acmc-209q4d
PubChem CID 2773493
IUPAC navn (4-methoxycarbonyl-2-nitrophenyl)boronsyre
SMIL B(C1=C(C=C(C=C1)C(=O)OC)[N+](=O)[O-])(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxycarbonyl-2-nitrobenzeneboronic acid
Smeltepunkt 160°C to 171°C
Mængde 5 g
Formel vægt 224.96
Procent renhed 97%